Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas destillationsapparat
Artikelnummer. 12443601
Skift visning
Standard konusled:
Keglestørrelse: 19/26, Soklstørrelse: 14/23
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Standard konusled Pakningsstørrelse
12443601 Keglestørrelse: 19/26, Soklstørrelse: 14/23 Hver
1 options
Artikelnummer. 12443601 Leverandør Quickfit Leverandørnr. DA1/22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1302.00 DKK
    1006.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 295.49 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Med det formål at adskille og/eller rense komponenter i en flydende blanding.
  • Indeholder Liebig kondensator, stillhead og modtageradapter i et enkelt stykke
  • Vinkel og position foruddefineret
  • Enkel at sætte op med færre klemmer påkrævet
  • Mindre fedtforurening
  • Ingen luftlækage under vakuum
  • Ingen væskeophobning ved leddene
Tekniske data
Længde (metrisk) Ca. effektiv kondensatorlængde: 155mm
Type Destillationsapparat
Materiale Borosilikatglas
Standard konusled Keglestørrelse: 19/26, Soklstørrelse: 14/23