Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Fordøjelsesrør med fatning
Artikelnummer. p-8012581
Diameter (metrisk) Udvendig:
16 mm
26 mm
42 mm
Samlet længde (metrisk):
145 mm
255 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 5
Artikelnummer. 12425426
Brand: Quickfit TJ15/16/1
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med blokvarmere.
  • Indeholder Quickfit præcisionsjordet stik til at modtage luftkondensatorer
  • Fremstillet af borosilikatglas for højeste kemiske og termiske holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Samlet længde (metrisk) 145 mm
Emballagemængde 5/Pk.
Produkttype Fordøjelsesrør med fatning