Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Fordøjelsesrør med fatning
Artikelnummer. 15597990
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
16 mm
26 mm
42 mm
Samlet længde (metrisk):
145 mm
255 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15597990 26 mm 255 mm Pakke med 20
12425426 16 mm 145 mm Pakke med 5
12435426 42 mm 300 mm Pakke med 5
15587990 26 mm 300 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15597990 Leverandør Quickfit Leverandørnr. TJ75/26/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5013.75 DKK
    4351.76 DKK / Pakke med 20
    Spare 661.99 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Indeholder
4 x pakker med 5 stk
Designet til brug med blokvarmere.
  • Indeholder Quickfit præcisionsjordet stik til at modtage luftkondensatorer
  • Fremstillet af borosilikatglas for højeste kemiske og termiske holdbarhed
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Udvendig 26 mm
Samlet længde (metrisk) 255 mm
Emballagemængde 4 pakker á 5
Produkttype Fordøjelsesrør med fatning