Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Fordøjelsesrør med fatning
Beskrivelse
Indeholder
4 x pakker med 5 stk
- Indeholder Quickfit præcisionsjordet stik til at modtage luftkondensatorer
- Fremstillet af borosilikatglas for højeste kemiske og termiske holdbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 26 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 300 mm |
| Emballagemængde | 4 pakker á 5 |
| Produkttype | Fordøjelsesrør med fatning |