Få mere at vide
Quickfit™ Borosilikatglas Fordøjelsesrør med fatning
Artikelnummer. 12425426
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
16 mm
26 mm
42 mm
Samlet længde (metrisk):
145 mm
255 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) unitSize
12425426 16 mm 145 mm Pakke med 5
12435426 42 mm 300 mm Pakke med 5
15597990 26 mm 255 mm Pakke med 20
15587990 26 mm 300 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12425426 Leverandør Quickfit Leverandørnr. TJ15/16/1
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med blokvarmere.
  • Indeholder Quickfit præcisionsjordet stik til at modtage luftkondensatorer
  • Fremstillet af borosilikatglas for højeste kemiske og termiske holdbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Samlet længde (metrisk) 145 mm
Emballagemængde 5/Pk.
Produkttype Fordøjelsesrør med fatning