Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas.
- Overholder DIN 12491 standarder.
- Præcis slebet flade flanger.
- Bundring overflade besat for at forbedre stabiliteten og hjælpe med at forhindre revner.
- Udskifteligt låg.
- Leveres med 24/29 fatning og udskiftelig borosilikatglas stophane.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 320 mm |
| Oversigt | Præcis slebet flade flanger. Bundring overflade besat for at forbedre stabiliteten og hjælpe med at forhindre revner. |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 417 mm |
| Inkluderer | Fat i låget med stophane |
| Farve | Klar |
| Mængde | 1 |