Få mere at vide
BRAND™ Eksikkator af borosilikatglas
Artikelnummer. 10203731 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
215 mm
270 mm
320 mm
Højde (metrisk):
316 mm
368 mm
417 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Højde (metrisk) unitSize
10203731 270 mm 368 mm Hver
10738051 215 mm 316 mm Hver
10514262 320 mm 417 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10203731 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 65238
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas overholder DIN 12491 standarder. BRAND™ Borosilikatglasekssikkator har præcist slebne flade flanger. Bundringens overflade er besat for at forbedre stabiliteten og hjælpe med at forhindre revner. Leveres med 24/29 fatning og udskiftelig borosilikatglas stophane.
  • Fremstillet af borosilikatglas.
  • Overholder DIN 12491 standarder.
  • Præcis slebet flade flanger.
  • Bundring overflade besat for at forbedre stabiliteten og hjælpe med at forhindre revner.
  • Udskifteligt låg.
  • Leveres med 24/29 fatning og udskiftelig borosilikatglas stophane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 270 mm
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 368 mm
Inkluderer Fat i låget med stophane
Produkttype Eksikkator
Mængde 1