Få mere at vide
BRAND™ Eksikkatorlåg af borosilikatglas
Artikelnummer. 10049910 Shop alle Brand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
215 mm
270 mm
320 mm
Højde (metrisk):
84 mm
92 mm
113 mm
Oversigt:
Låg med fatning
Låg med knop
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10049910
Brand: BRAND™ 65738
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas. BRAND™ Borosilikatglas Dessicator Låg hjælper med at beskytte hygroskopiske kemikalier og bevarer genstande, der reagerer med fugt. Passer BRAND™ Novus Eksikkator 65243
  • Fremstillet af borosilikatglas.
  • Beskytter hygroskopiske kemikalier og bevarer genstande, der reagerer med fugt.
  • Passer BRAND™ Novus Eksikkator 65243
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 270 mm
nr. pr. pakke 1 hver
Produkttype Eksikkatorlåg
Oversigt Låg med fatning
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Novus Eksikkatorer
Højde (metrisk) 92 mm