Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Borosilikatglasdækselglas, rektangulære
Artikelnummer. p-8009724
Dimensioner (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
22 x 22 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10311422
Brand: Marienfeld Superior™ 0101010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Marienfeld Superior™ Borosilikatglasdækselglas for at give kvalitet, pålidelighed og ydeevne til dine laboratoriemikroskopibehov. De er af let adskilleligt materiale og er derfor velegnet til automatisk dækglasudstyr.
  • Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas D 263™ M af første hydrolytiske klasse
  • Til lys- og fluorescensmikroskopi, især inden for medicinsk og biologisk videnskab
  • Fremragende fladhed, absolut farveløs, helt klar
  • Brydningsindeks n e : 1,5255
  • Abbe værdi v e : 55
  • I overensstemmelse med DIN ISO 8255
  • Til in vitro diagnostiske (IVD) applikationer i henhold til IVD direktiv 98/79/EC, med CE-mærke og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Firkant
Materiale Borosilikatglas D 263 M
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Dimensioner (L x B) 15 x 15 mm
Til brug med (udstyr) Objektglas til mikroskop
Certificeringer CE-mærke
Mængde 1000