Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Borosilikatglasdækselglas, rektangulære
Dimensioner (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
22 x 22 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas D 263™ M af første hydrolytiske klasse
- Til lys- og fluorescensmikroskopi, især inden for medicinsk og biologisk videnskab
- Fremragende fladhed, absolut farveløs, helt klar
- Brydningsindeks n e : 1,5255
- Abbe værdi v e : 55
- I overensstemmelse med DIN ISO 8255
- Til in vitro diagnostiske (IVD) applikationer i henhold til IVD direktiv 98/79/EC, med CE-mærke og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dækglas |
| Form | Firkant |
| Materiale | Borosilikatglas D 263 M |
| Tykkelse (metrisk) | #1 (0,13 til 0,16 mm) |
| Dimensioner (L x B) | 24 x 24 mm |
| Til brug med (udstyr) | Objektglas til mikroskop |
| Certificeringer | CE-mærke |
| Mængde | 2000 |