Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Borosilikatglasdækselglas, rektangulære
Artikelnummer. 10629372
Skift visning
Dimensioner (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
22 x 22 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Mængde:
1000 Pk.
2000 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde Pakningsstørrelse
10629372 24 x 50 mm 1000 Pk. Pakke med 1000
10311422 15 x 15 mm 1000 Pk. -
10249771 18 x 18 mm 1000 Pk. -
10585902 22 x 22 mm 1000 Pk. -
10311472 24 x 24 mm 1000 Pk. -
10076371 24 x 60 mm 1000 Pk. -
10609182 24 x 32 mm 1000 Pk. Pakke med 1000
10066371 24 x 40 mm 1000 Pk. -
10498611 20 x 20 mm 1000 Pk. -
10729032 24 x 24 mm 2000 Pk. -
10046361 21 x 26 mm 2000 Pk. -
10199631 24 x 46 mm 1000 Pk. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10629372 Leverandør Marienfeld Superior™ Leverandørnr. 0101222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.57 DKK
    395.58 DKK / Pakke med 1000
    Spare 75.99 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruge Marienfeld Superior™ Borosilikatglasdækselglas for at give kvalitet, pålidelighed og ydeevne til dine laboratoriemikroskopibehov. De er af let adskilleligt materiale og er derfor velegnet til automatisk dækglasudstyr.
  • Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas D 263™ M af første hydrolytiske klasse
  • Til lys- og fluorescensmikroskopi, især inden for medicinsk og biologisk videnskab
  • Fremragende fladhed, absolut farveløs, helt klar
  • Brydningsindeks n e : 1,5255
  • Abbe værdi v e : 55
  • I overensstemmelse med DIN ISO 8255
  • Til in vitro diagnostiske (IVD) applikationer i henhold til IVD direktiv 98/79/EC, med CE-mærke og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Rektangel
Materiale Borosilikatglas D 263 M
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Dimensioner (L x B) 24 x 50 mm
Til brug med (udstyr) Objektglas til mikroskop
Certificeringer CE-mærke
Mængde 1000 Pk.