Få mere at vide
Marienfeld Superior™ Dækglas af borosilikatglas, runde
Artikelnummer. 10337673
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10337673
Brand: Marienfeld Superior™ 0111650
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Marienfeld Superior™ Borosilikatglasdækselglas for at give kvalitet, pålidelighed og ydeevne til dine laboratoriemikroskopibehov. De er af let adskilleligt materiale og er derfor velegnet til automatisk dækglasudstyr.
  • Fremstillet af kemisk resistent borosilikatglas D 263™ M af første hydrolytiske klasse
  • Til lys- og fluorescensmikroskopi, især inden for medicinsk og biologisk videnskab
  • Fremragende fladhed, absolut farveløs, helt klar
  • Brydningsindeks n e : 1,5255
  • Abbe værdi v e : 55
  • I overensstemmelse med DIN ISO 8255
  • Til in vitro diagnostiske (IVD) applikationer i henhold til IVD direktiv 98/79/EC, med CE-mærke og batchnummer for omfattende information og sporbarhed
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Cirkel
Materiale Borosilikatglas D 263 M
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Diameter (metrisk) 25 mm
Til brug med (udstyr) Objektglas til mikroskop
Certificeringer CE-mærke
Mængde 1000