Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglas Dækglas
Artikelnummer. 15212469 Shop alle Brand produkter
Tykkelse (metrisk):
#1 (0,13 til 0,16 mm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 15212469
Brand: BRAND™ 470055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klar borosilikatglaskonstruktion med fremragende kemikalieresistens.
  • Klart borosilikatglas
  • Hydrolytisk klasse 1
  • Tykkelse nr. 1 (0,13 til 0,17 mm)
  • Brydningsindeks ne = 1,52± 0,01
  • Abbe tal ve = 56,5± 0,5.
  • Fuldautomatisk produktion garanterer brugsklar kvalitet: ren, støv- og fedtfri, forvrængningsfri
  • Fladhed indeni± 3μ m.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Firkant
Materiale Borosilikatglas
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Dimensioner (L x B) 22 x 22 mm
Til brug med (udstyr) Objektglas til mikroskop
Mængde 2000