Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Mikroskop Slide Cover Briller
Artikelnummer. p-8003547 Shop alle Cole-Parmer produkter
Dimensioner (L x B):
22 x 22 mm
22 x 40 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 156
Pakke med 87
Artikelnummer. 11720399
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 4851000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt dine prøver med Microscope Slide Cover-briller.
  • Fremstillet af borosilikatglas.
  • Vælg mellem to tykkelser:
    • nr. 1 (0,13 til 0,17 mm)
    • nr. 1,5 (0,16 til 0,19 mm)
  • Dækglas er lavet af borosilikatglas og pakket pr. ounce.
  • Dækglassene har ekstra hvidt soda-lime glas med meget lavt jernindhold.
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Firkant
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) 22 mm
Bredde (metrisk) 22 mm
Tykkelse (metrisk) 0,13 til 0,16 mm
Dimensioner (L x B) 22 x 22 mm
Mængde 156 Pk.