Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Conical Shape Narrow Neck Erlenmeyer Flasks
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Erlenmeyer, graduated.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1773 |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 34 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Form | Conical |
| Mundstil | Narrow |