Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas koniske skilletragte med massiv glasprop, skala
Beskrivelse
- Med NS-fatning og PE-prop
- med solid glasprop
- med skruegevindholder
- med skala (ca. volumen /ml)
- materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Specifica
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Stopmateriale | Polyethylen |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?