Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas koniske skilletragte med massiv glasprop, skala
Artikelnummer. 11832662
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Artikelnummer. 11832662
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04002028
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavet af DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Borosilikatglas koniske skilletragte med massiv glasprop, skala er perfekte til væske-væske-ekstraktion og adskillelse af kemiske komponenter i en blanding i ublandbare opløsningsmiddelfaser med forskellige densiteter.
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • med solid glasprop
  • med skruegevindholder
  • med skala (ca. volumen /ml)
  • materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas
Mængde 2 Pakke
Stopmateriale Polyethylen