Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte med glasprop, uden skala
Artikelnummer. 15330895
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15330895 250 ml Pakke med 2
10728731 100 ml -
10465601 1000 ml -
10475601 2000 ml -
15330885 500 ml Pakke med 2
10507551 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15330895 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04000049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    711.00 DKK
    588.00 DKK / Pakke med 2
    Spare 123.00 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Til brug i væske-væske ekstraktioner for at adskille komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte, med glasprop, uden skala er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Uden skala; med solid glasprop
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Med skruegevindholder
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas
Stopmateriale Polyethylen