Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte med glasprop, uden skala
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Uden skala; med solid glasprop
- Med NS-fatning og PE-prop
- Med skruegevindholder
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Stopmateriale | Polyethylen |