Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte med PTFE Plug and Scale
Artikelnummer. p-8005961
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10643161
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04006137
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i væske-væske ekstraktioner for at adskille komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte med PTFE-stik og skala er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Med vægt (ca. volumen/ml)
  • Med PTFE stik
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Med skruegevindholder
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Mængde 2 Pakke
Stopmateriale Polyethylen