Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte med PTFE Plug and Scale
Artikelnummer. 11871593
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11871593 500 ml -
10643161 100 ml -
11852672 1000 ml -
11836084 2000 ml -
10100121 250 ml Pakke med 2
10393511 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11871593 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 04006158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 DKK
    896.45 DKK / Pakke med 2
    Spare 343.55 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Til brug i væske-væske ekstraktioner for at adskille komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte med PTFE-stik og skala er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Med vægt (ca. volumen/ml)
  • Med PTFE stik
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Med skruegevindholder
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Gradueringer 10mL
Mængde 2
Stopmateriale Polyethylen