Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte Acc. til Squibb, med PTFE-stik
Artikelnummer. p-8005960
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10268210
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04004137
Til brug i væske-væske ekstraktioner for at adskille komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte Acc. til Squibb, med PTFE Plug er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Uden skala
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Med skruegevindholder
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ingen.
Porestørrelse 2,5 mm hul
Mængde 2
Stopmateriale Polyethylen