Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte Acc. til Squibb, med PTFE-stik
Artikelnummer. 10748921
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10748921
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 04004128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i væske-væske ekstraktioner for at adskille komponenter. Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte Acc. til Squibb, med PTFE Plug er fremstillet af slidstærkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Uden skala
  • Med NS-fatning og PE-prop
  • Med skruegevindholder
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas
Mængde 2 Pakke
Stopmateriale Polyethylen