Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Skilletragte Acc. til Squibb, med PTFE-stik
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
1000 ml
2000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Uden skala
- Med NS-fatning og PE-prop
- Med skruegevindholder
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Stopmateriale | Polyethylen |