Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglas konisk slebet fugeprop
Artikelnummer. 10798621 Shop alle Brand produkter
Standard konusled:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10798621
Brand: BRAND™ 144525
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Solid eller semi-hul med ottekantet greb. BRAND™ Borosilikatglas konisk jordforbindelsesprop er konstrueret af Boro 3.3. til DIN 12252 standarder.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. til DIN 12252)
  • Solid eller semi-hul
  • Ottekantet greb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1/Pk.
Standard konusled NS 19/26
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Jordforbindelsesprop
Form Solid med ottekantet greb