Få mere at vide
BRAND™ Borosilikatglas konisk slebet fugeprop
Shop alle Brand produkter
Standard konusled:
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 34/35
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3. til DIN 12252)
- Solid eller semi-hul
- Ottekantet greb
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1/Pk. |
| Standard konusled | NS 29/32 |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Jordforbindelsesprop |
| Form | Halvhul med ottekantet greb |