Få mere at vide
Cytiva Borosilikatglassøjler
Artikelnummer. p-8003546 Shop alle Cytiva produkter
Længde (metrisk):
500 mm
950 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
70 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11340112
Brand: Cytiva 18110415
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Let at bruge, generelle glas søjler
INdEX-søjler er brugervenlige glassøjler til generelle formål, velegnede til applikationer som procesudvikling og diagnostikproduktion. Disse søjler er kendetegnet ved deres enkle design, enkel betjening og den nye, aksiale kompressionspakningsmetode, der giver et tætpakket leje på under 10 minutter.
  • Skalerbar fra indvendige diametre på 70 til 200 mm og sengevolumener fra 0,1 L til 25 L.
  • Trykværdi: 3 bar.
  • Specielt til brug med en række teknikker og kromatografimedier Sepharose Hurtigt flow.
  • Gennemprøvet distributionssystem.
  • Dynamisk aksial kompression giver tæt pakkede, højeffektive senge.
  • Materialer omfatter elektropoleret rustfrit stål, borosilikatglas og polymerer.
  • Pakkeanordninger til længere sengehøjder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Procesudvikling og småskala produktion
Mængde Pakke m. 1 stk.
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Type Kolonne
Maks. Tryk 3 bar
Porestørrelse 10 og 23μ m
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale Borosilikatglas
Støttemateriale Polyamid og polypropylen
Konnektortyper 25mm TC