Få mere at vide
Cytiva Borosilikatglassøjler
Artikelnummer. 11350112 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
950 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
70 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
11350112 950 mm 100 mm Hver
11340112 500 mm 100 mm Hver
11340242 500 mm 70 mm Hver
11330242 950 mm 70 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11350112 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18110416
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-05-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let at bruge, generelle glas søjler
INdEX-søjler er brugervenlige glassøjler til generelle formål, velegnede til applikationer som procesudvikling og diagnostikproduktion. Disse søjler er kendetegnet ved deres enkle design, enkel betjening og den nye, aksiale kompressionspakningsmetode, der giver et tætpakket leje på under 10 minutter.
  • Skalerbar fra indvendige diametre på 70 til 200 mm og sengevolumener fra 0,1 L til 25 L.
  • Trykværdi: 3 bar.
  • Specielt til brug med en række teknikker og kromatografimedier Sepharose Hurtigt flow.
  • Gennemprøvet distributionssystem.
  • Dynamisk aksial kompression giver tæt pakkede, højeffektive senge.
  • Materialer omfatter elektropoleret rustfrit stål, borosilikatglas og polymerer.
  • Pakkeanordninger til længere sengehøjder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Procesudvikling og småskala produktion
Mængde Pakke m. 1 stk.
Diameter (metrisk) Indvendig 100 mm
Type Kolonne
Maks. Tryk 3 bar
Porestørrelse 10 og 23μ m
Længde (metrisk) 950 mm
Materiale Borosilikatglas
Støttemateriale Polyamid og polypropylen
Konnektortyper 25mm TC