Få mere at vide
IKA™ Borosilikatglasbelagt modtagekolbe
Shop alle IKA produkter
Volumen (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
3000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas |
| Type | Modtagelseskolbe |
| Mængde | 1 hver |
| Volumen (metrisk) | 3000 mL |