Få mere at vide
Borosilikatglas klasse B Burette med stophane
Artikelnummer. p-6806134 Shop alle Fisherbrand produkter
Stophane materiale:
Glas
PTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10448972
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og opfylder BS-ISO 385 standarder. Fisherbrand™ Borosilikatglas Klasse B Burette med stophane inkluderer enkelt boring, udskifteligt glas eller PTFE stophane med 0,10 ml blå keramiske inddelinger.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder BS-ISO 385
  • Enkelt boring
  • Udskifteligt glas eller PTFE stophane
  • 0,10 ml blå keramik gradueringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Enkelt boring, udskiftelig stophane
Skala Blå
Stophane materiale Glas
Tolerance ±0,1 ml
Type Buret
Klasse Klasse B