Få mere at vide
Borosilikatglas klasse B Burette med stophane
Artikelnummer. 10569771 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stophane materiale:
Glas
PTFE
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stophane materiale Pakningsstørrelse
10569771 PTFE Hver
10448972 Glas Hver
11546913 Glas Hver
11556913 PTFE Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10569771
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og opfylder BS-ISO 385 standarder. Fisherbrand™ Borosilikatglas Klasse B Burette med stophane inkluderer enkelt boring, udskifteligt glas eller PTFE stophane med 0,10 ml blå keramiske inddelinger.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder BS-ISO 385
  • Enkelt boring
  • Udskifteligt glas eller PTFE stophane
  • 0,10 ml blå keramik gradueringer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Enkelt boring, udskiftelig stophane
Skala Blå
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,1 ml
Type Buret
Klasse Klasse B