Få mere at vide
Kimble Chase™ Borosilikatglas Klasse A firkantet volumetrisk kolbe
Beskrivning
- Firkantet tværsnit med en bredde mindre end den bredeste diameter af en typisk rund kolbe
- Alle størrelser dækker 25-35 % mindre areal end konventionelle kolber
- På grund af den ekstra glasvægt og det kvadratiske snit har kolberne også større stabilitet
- Afgangsring er sprængt på halsen
- Kalibreret til at indeholde
- Kalibreret til at levere
- Med en markering plet
- Standard Taper slebet glasprop leveres med kolben
- Designet fra ASTM Specifikation E288, Klasse A-krav
- Fremstillet af 33 ekspansion, lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E438, Type I, Klasse A-krav
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Kalibreret til at indeholde |
| Certificeringer/compliance | ASTM Specifikation E288, klasse A |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 320 mm |
| nr. pr. sag | 1 |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |
| Lukketype | Konisk prop |
| Lukkestørrelse | 19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?