Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas Klasse A gradueret cylinder
Artikelnummer. 11567832 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer unitSize
11567832 500 mL 5 mL Pakke med 2
11577832 1000 mL 10 mL Pakke med 2
11547832 100 mL 1 mL Pakke med 2
11517832 10 mL 0.2 mL Pakke med 2
12962320 2000 mL 20 mL Hver
11557832 250 mL 2 mL Pakke med 2
11527832 25 mL 0.5 mL Pakke med 2
11537832 50 mL 1 mL Pakke med 2
12952310 5 mL 0.1 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11567832
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Mål væsker med præcision i glasklasse A graduerede cylindre. Fisherbrand™ borosilikat klasse A graduerede cylindre har en blå keramisk skala og en sekskantet base.
Mål væsker med præcision i glasklasse A graduerede cylindre. Fisherbrand™ borosilikat klasse A graduerede cylindre har en blå keramisk skala og en sekskantet base.
  • DIN 12680 BS 604 ISO 4788
  • Uddannet i blå keramik
  • Sekskantet base
  • Individuel genbestillingskode på hver vare
  • Batch Certificate of Compliance' kan downloades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderer Overensstemmelsescertifikat
Skala Blå keramik
Gradueringer 5 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±2,5 ml
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Klasse Klasse A
Højde (metrisk) 380 mm
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Produkttype Gradueret cylinder
Diameter (metrisk) Udvendig 53 mm