Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas Klasse A gradueret cylinder
Artikelnummer. 11527832 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Gradueringer:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11527832
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Mål væsker med præcision i glasklasse A graduerede cylindre. Fisherbrand™ borosilikat klasse A graduerede cylindre har en blå keramisk skala og en sekskantet base.
Mål væsker med præcision i glasklasse A graduerede cylindre. Fisherbrand™ borosilikat klasse A graduerede cylindre har en blå keramisk skala og en sekskantet base.
  • DIN 12680 BS 604 ISO 4788
  • Uddannet i blå keramik
  • Sekskantet base
  • Individuel genbestillingskode på hver vare
  • Batch Certificate of Compliance' kan downloades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Base Type Sekskantet
Skala farve Blå
Certificeringer/compliance BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Klasse Klasse A
Højde (metrisk) 160 mm
Type Gradueret cylinder
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Inkluderer Overensstemmelsescertifikat
Skala Blå keramik
Gradueringer 0.5 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Grænse for fejl ±0,25 ml