Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas klasse AS Burette med Teflon Tryk på
Artikelnummer. 11566913 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11566913
Overholder BS-IS 385 standarder. Fisherbrand™ Borosilikatglas klasse AS Burette med Teflon Hane inkluderer enkelt boring med udskiftelig PTFE stophane. Blå keramiske gradueringer gør volumenvurdering let.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Enkeltboring med udskiftelig PTFE stophane
  • Blå keramik gradueringer
  • Klasse AS , BS-ISO 385 Overholdelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Enkelt boring, udskiftelig stophane
Skala Blå
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,05 ml
Type Buret
Klasse Klasse AS