Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas klasse AS Burette med Teflon Tryk på
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterSpecifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Inkluderer | Enkelt boring, udskiftelig stophane |
| Skala | Blå |
| Stophane materiale | PTFE |
| Tolerance | ±0,05 ml |
| Type | Buret |
| Klasse | Klasse AS |