Få mere at vide
Fisherbrand™ Borosilikatglas klasse AS Burette med Teflon Tryk på
Artikelnummer. 10450893 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10450893 25 ml Hver
10738081 50 ml Hver
11566913 50 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10450893
Forventet forsendelse: 03-05-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overholder BS-IS 385 standarder. Fisherbrand™ Borosilikatglas klasse AS Burette med Teflon Hane inkluderer enkelt boring med udskiftelig PTFE stophane. Blå keramiske gradueringer gør volumenvurdering let.
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Enkeltboring med udskiftelig PTFE stophane
  • Blå keramik gradueringer
  • Klasse AS , BS-ISO 385 Overholdelse
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.1 mL
Inkluderer Enkelt boring, udskiftelig stophane
Skala Blå
Stophane materiale PTFE
Tolerance ±0,05 ml
Type Buret
Klasse Klasse AS