Få mere at vide
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografisøjle med reservoir, standard konusled og frittet skive
Artikelnummer. 11872943
Skift visning
Længde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11872943 250 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11872943 Leverandør Kimble Chase™ Leverandørnr. 4206200425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2010.75 DKK
    1664.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 346.26 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Tekniske data
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) Indvendig 38 mm
Type Kromatografisøjle
USP type Type I
Kolonnekapacitet 280 mL
Længde (metrisk) 250 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Med reservoir, standard konusled og frittet skive.