Få mere at vide
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografisøjle med aftagelig frittet skive
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Ionbytningskromatografi |
| Mængde | 1 hver |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 20 mm |
| Type | Kromatografisøjle |
| USP type | Type I |
| Kolonnekapacitet | 75 mL |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Inkluderer | Med aftagelig frittet skive |