Få mere at vide
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografisøjle med PTFE-stophanesamling
Artikelnummer. 11857413
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
11857413 500 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11857413 Leverandør Kimble Chase™ Leverandørnr. 1780019500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Tekniske data
USP type Type I
Kolonnekapacitet 135 mL
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Med PTFE stophanesamling
Temperaturområde (metrisk). 0 til 100 °C
Mængde 1 hver
Til brug med (applikation) Ionbytningskromatografi
Type Kromatografisøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 19 mm