Få mere at vide
Kimble Chase™ Borosilikatglaskromatografisøjle med frittet skive
Artikelnummer. 11817423
Skift visning
Længde (metrisk):
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
11817423 400 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11817423 Leverandør Kimble Chase™ Leverandørnr. 4203200234
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ionbytningskromatografi
Mængde 1 hver
Diameter (metrisk) Indvendig 22 mm
Type Kromatografisøjle
USP type Type I
Kolonnekapacitet 150 mL
Længde (metrisk) 400 mm
Materiale Borosilikatglas
Inkluderer Med frittet skive