Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas Centrifugerør
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
160 mm
167 mm
203 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Tåler RCF op til 700.
- Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3)
- Cylindrisk med konisk bund
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Længde (metrisk) | 167 mm |
| Bund form | Konisk |
| Diameter (metrisk) | 96 mm |
| Produkttype | Centrifugerør |
| Maks. RCF | 700 x g |