Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas Centrifugerør
Artikelnummer. 11894050 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
160 mm
167 mm
203 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11894050
Brand: BRAND™ 362338
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tåler RCF op til 700. Design og nøjagtighed mødes ASTM (American Society for Testing and Materials) specifikationer.
  • Tåler RCF op til 700.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3)
  • Cylindrisk med konisk bund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
nr. pr. pakke 2
Længde (metrisk) 167 mm
Bund form Konisk
Diameter (metrisk) 96 mm
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 700 x g