Få mere at vide
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikatglas Centrifugerør
Artikelnummer. 11874050 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
160 mm
167 mm
203 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
11874050 203 mm Pakke med 2
11894050 167 mm Pakke med 2
11884050 160 mm Pakke med 2
3 options
Artikelnummer. 11874050
Brand: BRAND™ 362038
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tåler RCF op til 700. Design og nøjagtighed mødes ASTM (American Society for Testing and Materials) specifikationer.
  • Tåler RCF op til 700.
  • Borosilikatglaskonstruktion (Boro 3.3)
  • Cylindrisk med konisk bund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
nr. pr. pakke 2
Længde (metrisk) 203 mm
Bund form Konisk
Diameter (metrisk) 91 mm
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 700 x g