Få mere at vide
Jaytec Glass™ Butyrometerrør af borosilikatglas
Artikelnummer. p-8010708
Rækkevidde:
0 til 8 %
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12378955
Brand: Jaytec Glass™ MP893
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Borosilikatglasbutyrometerrøret bruges til at bestemme fedtindholdet i mejeriprøver ved hjælp af Gerber-metoden.
  • Borosilikatglas
  • Kapacitet og tolerancer i henhold til BS ISO 488:2008 (tidligere BS 696)
  • Gradueret rund stilk
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 10.94 mL
Type Mælke Butyrometer
Til brug med (applikation) Bestemmelse af fedtindhold ved hjælp af Gerber-metoden
Gradueringer 0.1%
Rækkevidde 0 til 8 %