Få mere at vide
Jaytec Glass™ Butyrometerrør af borosilikatglas
Artikelnummer. 12378955
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 8 %
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
12378955 0 til 8 % Hver
1 options
Artikelnummer. 12378955 Leverandør Jaytec Glass™ Leverandørnr. MP893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.00 DKK
    219.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 110.06 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Borosilikatglasbutyrometerrøret bruges til at bestemme fedtindholdet i mejeriprøver ved hjælp af Gerber-metoden.
  • Borosilikatglas
  • Kapacitet og tolerancer i henhold til BS ISO 488:2008 (tidligere BS 696)
  • Gradueret rund stilk
Specifications
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 10.94 mL
Type Mælke Butyrometer
Til brug med (applikation) Bestemmelse af fedtindhold ved hjælp af Gerber-metoden
Gradueringer 0.1%
Rækkevidde 0 til 8 %