Få mere at vide
Jaytec Glass™ Borosilikatglas butyrometerrør til irsk standard
Artikelnummer. 12308965
Skift visning
Rækkevidde:
0 til 7 %
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Rækkevidde Pakningsstørrelse
12308965 0 til 7 % Hver
1 options
Artikelnummer. 12308965 Leverandør Jaytec Glass™ Leverandørnr. MP.676
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00 DKK
    226.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 101.88 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Borosilikatglasbutyrometerrøret til Irish Standard bruges til at bestemme fedtindholdet i mejeriprøver til Irish Standard.
  • Fremstillet i overensstemmelse med IS.66 af borosilikatglas
  • Dette butyrometer er fremstillet efter irske standarder, som adskiller sig fra BS ISO 488:2008 (tidligere BS.696) både i den anvendte prøvestørrelse og den formodede densitet af fedt.
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 10.8 mL
Type Mælke Butyrometer
Til brug med (applikation) Bestemmelse af fedtindhold i mælk i henhold til Irish Standard
Gradueringer 0.1%
Rækkevidde 0 til 7 %