Få mere at vide
Borosilikatglasflasker
Artikelnummer. 12870904
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12870904 1000 mL Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 12870904 Leverandør SGD PHARMA Leverandørnr. 300757
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Leveres uden hætter. Borosilikatglasflasker kan bruges til en række forskellige laboratorieapplikationer.
  • Klart glas
  • Hættestørrelse: R3/28
  • Kasketter sælges separat
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas
Mængde 20/Pk.
Højde (metrisk) 215.6 mm
Diameter (metrisk) 97.5 mm
Produkttype Laboratorieflaske