Få mere at vide
JG Finneran Associates™ Glas Crimp Top hætteglas, 12 x 32 mm til 11 mm lukning
Artikelnummer. 10025520
Farve:
Klar
Ravgul
Markeringssted:
Hvid
Nej
Hals stil:
Crimp, standard åbning
Crimp, stor mundåbning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10025520
Brand: JG Finneran Associates™ 32011LM1232
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Fås i klart eller ravfarvet glas, med en gradueret markeringsplet og/eller med en bred mundåbning. JG Finneran Associates™ Glas Crimp Top Vials, 12 x 32 mm til 11 mm lukning er lavet af klart eller ravfarvet type 1 borosilikatglas til brug med poly Crimp™ eller standard krympetætninger af aluminium.
  • Kompatibel med Poly Crimp™ Tætninger eller standard krympetætninger af aluminium
  • Vælg mellem klart eller ravfarvet Type I borosilikatglas
  • Fås med graduerede markeringspletter, som letter påfyldning af hætteglas til et ønsket niveau og visning af prøvevolumener
  • Fås med 40 % større åbning for at forhindre knækkede nåle (på grund af øget målområde)
  • Enestående StepVial design centrerer præcist en indsats med begrænset volumen til pålidelig brug med Agilent og andre autosamplere
Specifications
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2 mL
Til brug med (applikation) Designet til at arbejde i Agilent og andre autosamplere.
Uddannet Nej
Hals stil Crimp, stor mundåbning
nr. pr. pakke 100/Pk.
Lukketype Krympeforsegling (poly Crimp™ eller standard aluminium)
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100/Pk.
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Nej