Få mere at vide
Wheaton™ Borosilikatglasbase
Borosilikatglasbasen er en erstatningskomponent, en støttebase til Wheaton™ 90 mm Filtrering Samling. Fremstillet af Wheaton™ 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav.
Brand: Wheaton™ 419455
2180.93 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Udskiftningsdel til 90 mm filtreringsenhed
- Wheaton™ 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas
Tekniske data
Wheaton™ 90 mm Filtrering Samling | |
Borosilikatglas | |
1 L tragt med skruekrave, glasstøttebase, filterstøtte, nr. 8 silikoneprop | |
1 stk. |